Merck
238090
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-4-ヨードベンゼン
98%
別名:
4-Iodophenyl bromide, 4-ブロモ-1-ヨードベンゼン, 4-ブロモヨードベンゼン, 4-ヨード-1-ブロモベンゼン, p-ヨウ化ブロモフェニル, p-ヨードブロモベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4I
CAS番号:
分子量:
282.90
Beilstein:
1904545
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
120-122 °C/14 mmHg (lit.)
mp
89-91 °C (lit.)
官能基
bromo
iodo
SMILES記法
Brc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI Key
UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ブロモ-4-ヨードベンゼンにおける蒸気圧は温度の関数として、ダイヤフラム式圧力計ならびにねじれおよび質量損失による流量計を使用して研究されています
アプリケーション
1-ブロモ-4-ヨードベンゼンは、以下に使用されます:
  • シリル化アルキンのin situ脱シリル化およびカップリング用試薬
  • ent-コンジュラミンAおよびent-7-デオキシパンクラチスタチン(アルカロイド)の全合成における開始試薬
  • アセトン水溶液中での、銅フリー薗頭カップリングにおける基質
  • β,βジブロモスチレンの合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238090-VAR:
238090-5G:4548173986968
238090-BULK:
238090-25G:4548173986951
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Representation and assessment of vapour pressure data; a novel approach applied to crystalline 1-bromo-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-iodobenzene, and 1-bromo-4-iodobenzene.
Oonk HAJ, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 30(7), 897-907 (1998)
Synlett, 2061-2061 (2007)
Total syntheses of ent-conduramine A and ent -7-deoxypancratistatin.
Akgun H and Hudlicky T.
Tetrahedron Letters, 40(16), 3081-3084 (1999)
Synlett, 1843-1843 (2007)
Rapid bi-directional synthesis of oligo (1, 4-phenylene ethynylene) s.
Huang S and Tour JM.
Tetrahedron Letters, 40(17), 3447-3450 (1999)