Merck
238139
Sigma-Aldrich
1-ヨードナフタレン
97%
別名:
1-ナフチルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7I
CAS番号:
分子量:
254.07
Beilstein:
1906415
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.701 (lit.)
bp
163-165 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
Ic1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7I/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI Key
NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ヨードナフタレンの超高速緩和は、時間分解フェムト秒ポンププローブ質量分析によって研究されています。1-ヨードナフタレンは、2,4-ジメトキシ-6-(トリメチルスタンニル)ピリミジンとのPd触媒クロスカップリング反応(Stille反応)を受けて、2,4-ジメトキシ-6-(ナフタレン-1-イル)ピリミジンを生成します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
238139-VAR:
238139-10G:4548173986999
238139-BULK:
238139-50G:4548173987002
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Javier I Bardagí et al.
The Journal of organic chemistry, 73(12), 4491-4495 (2008-05-21)
From the commercial 6-chloro-2,4-dimethoxypyrimidine (1) and by a photostimulated reaction with Me(3)Sn(-) ions, 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidine (2) was obtained in 95% yield. By the cross-coupling reaction of 2 with 1-iodonaphthalene as electrophile catalyzed by Pd (Stille reaction), 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidine (9) was obtained in
Raul Montero et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(28), 7988-7993 (2010-06-03)
The ultrafast relaxation of 1-iodonaphthalene, with particular attention to the dissociation channels, has been studied by time-resolved femtosecond pump-probe mass spectrometry following excitation at 267 and 317 nm. The measured transients for the parent ion and the isobaric fragments, iodine