Merck
B73104
Sigma-Aldrich
1-ブロモナフタレン
97%
別名:
1-Naphthyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7Br
CAS番号:
分子量:
207.07
Beilstein:
1906414
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.6570 (lit.)
bp
133-134 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−2-−1 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI Key
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ブロモナフタレンは、クロスカップリング反応によるビアリール化合物の合成の中間体として機能します。
アプリケーション
1-ブロモナフタレンは、下記の用途で使用することができるブロモアレンです:
  • 相間移動触媒またはホスフィン配位子を使用しない、アリルトリフルオロホウ酸カリウムを用いたパラジウム触媒による鈴木‐宮浦カップリング反応。
  • o-ブロモベンゼンボロン酸および少数の環構造を持つブロモアレンとの鈴木‐ヘック型カップリング反応による、インデノ基を縮環した多環芳香族炭化水素の生成。
  • Ni触媒を用いたPhMgBrとの熊田‐玉尾‐コリュークロスカップリング反応。
  • パラジウム触媒を用いたアリールボロン酸との鈴木‐宮浦クロスカップリング反応によるアリルナフタレンの生成。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B73104-VAR:
B73104-500G:
B73104-5G:
B73104-10KG:
B73104-BULK:
B73104-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Exploring the selectivity of the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction in the synthesis of arylnaphthalenes
Lima CFRAC, et al.
Tetrahedron, 67(4), 689-697 (2011)
Microwave-accelerated Suzuki-Miyaura coupling reactions using potassium aryltrifluoroborates
Harker RL and Crouch RD
Synthesis, 2007(01), 25-27 (2007)
High efficiency of cavity-based triaryl-phosphines in nickel-catalysed Kumada-Tamao-Corriu cross-coupling
Monnereau L, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(23), 6626-6628 (2011)
Xin-zhen Du et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 24(4), 402-406 (2005-03-16)
Room-temperature phosphorescence of 1-BrN induced by a combination of OPE-10 and Triton X-100 with beta-CD was comparatively studied. In terms of molecular size and dimensions of beta-CD, the octyl group and phenyl group of OPE-10 and Triton X-100 were incorporated
Xinzhen Du et al.
Journal of colloid and interface science, 274(2), 645-651 (2004-05-18)
The binding of polyethylene glycol (10) n-octylphenyl ether (OPE) and polyethylene glycol (10) tert-octylphenyl ether (Triton X-100, TX) to beta-cyclodextrin (beta-CD) and heptakis(2,3- beta-dimethyl)- beta-CD (DM- beta-CD) was described in detail by surface tension, steady-state fluorescence of OPE and TX
プロトコル
Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate(別名:PRM30)は、ジルコニウム含有の多機能アクリラートで、高屈折率を示す透明硬化フィルムの作製に有用です。