Merck
296112
Sigma-Aldrich
ジエチル亜鉛 溶液
1.0 M in hexanes
別名:
亜鉛ジエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2Zn
CAS番号:
分子量:
123.51
Beilstein:
3587207
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
1.0 M in hexanes
密度
0.726 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
InChI Key
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジエチル亜鉛溶液は以下の調製の試薬として使用できます:
  • Rh (I)触媒によるα、β-不飽和ケトンからのα-トリフルオロメチル ケトンの調製
  • クロスカップリング反応に使用されるアルキニル亜鉛試薬の調製
  • ショウノウ由来β-アミノアルコール存在下での芳香族および脂肪族アルデヒドからのキラル二次アルコールの調製。
  • エノンを用いた1、4共役付加生成物の調整。
  • アルデヒドおよびケトンからのα-フルオロアクリレートの調製。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296112-2L:
296112-PZ:
296112-100ML:4548173131504
296112-800ML:4548173131511
296112-VAR:
296112-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel and general cross-coupling reactions of alkynylzinc reagents and organotellurium compounds
Dabdoub MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 41(4), 437-440 (2000)
Asymmetric addition of diethylzinc to aldehydes catalyzed by a camphor-derived β-amino alcohol
Wu Z-L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(13), 1556-1560 (2009)
Enantioselective copper-catalyzed conjugate addition using chiral diaminocarbene ligands
Guillen F, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(15), 2083-2086 (2001)
Rhodium-Catalyzed Novel Trifluoromethylation at the α-Position of α, β-Unsaturated Ketones
Sato K, et al.
Organic Letters, 6(23), 4359-4361 (2004)
Organic Syntheses, 83, 177-177 (2006)