安全性情報
8.18153
Sigma-Aldrich
Diiodomethane
(stabilised) for synthesis
別名:
Diiodomethane, Methylene iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2I2
CAS番号:
分子量:
267.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-841-5
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98% (GC)
bp:
181 °C/1013 hPa (decomposition)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
有効性
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
6 °C
溶解性
0.8 g/L
密度
3.3 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 3.300 - 3.320
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体