安全性情報
1.06053
Supelco
Diiodomethane
for the separation of minerals
別名:
Diiodomethane, Methylene iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2I2
CAS番号:
分子量:
267.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-841-5
NACRES:
NB.21
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
形状
liquid
有効性
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
6 °C
溶解性
0.8 g/L
密度
3.3 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 3.310 - 3.320
Water (K. F.): ≤ 0.02 %
Free acid (as HI): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体