安全性情報
1.01944
Supelco
Bromoform
for separation of minerals mixtures
別名:
Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHBr3
CAS番号:
分子量:
252.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-854-6
NACRES:
NB.21
蒸気圧
7.5 hPa ( 25 °C)
品質水準
形状
liquid
有効性
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
149.5 °C/1013 mbar
mp
9.2 °C
溶解性
3.2 g/L
密度
2.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Refractive index (n 20/D): 1.597 - 1.599
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.88 - 2.90
Evaporation residue: ≤ 0.1 %
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
引火点(℃)
41.3 °C - closed cup - (own results)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1019440250:
IN21019440250:
1019441000:
1019440000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2