Merck
C11081
Sigma-Aldrich
テトラブロムメタン
ReagentPlus®, 99%
別名:
四臭化炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CBr4
CAS番号:
分子量:
331.63
Beilstein:
1732799
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
40 mmHg ( 96 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
190 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES記法
BrC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr4/c2-1(3,4)5
InChI Key
HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラブロモメタンは、貴重な化学物質の合成においてメディエーター、触媒、および試薬として機能します。
アプリケーション
テトラブロモメタンは、
  • メチルメタクリラートおよびp-ジビニルベンゼンの共重合により可溶性架橋ポリマーを形成するための連鎖移動剤として、
  • 金属フリー条件下で、ベンジルアルコールから芳香族エステルを光酸素酸化合成するための触媒として、
  • 触媒としての鉄化合物の存在下でアダマンタンとその誘導体を臭素化するために使用できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C11081-100G:4548173947778
C11081-500G:4548173947785
C11081-BULK:
C11081-5G:4548173947792
C11081-10KG:
C11081-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recent advances in the application of tetrabromomethane in organic synthesis
Kumar S, et al.
Inorganic chemistry frontiers, 8(15), 4288-4314 (2021)
Preparation of soluble microgel by the copolymerization of methylmethacrylate with p?divinylbenzene in the presence of tetrabromomethane.
Chen H
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 22(9), 2123-2130 (1984)
Aerobic oxidative esterification of benzyl alcohols with catalytic tetrabromomethane under visible light irradiation.
Nobuta T
Tetrahedron Letters, 53(39), 5306-5308 (2012)
Bromination of adamantane and its derivatives with tetrabromomethane catalyzed by iron compounds.
Khusnutdinov RI
Russ. J. Org. Chem., 51(2), 184-187 (2015)
Yuko Shingu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(14), 2518-2521 (2003-09-06)
The reaction of a 2-O-benzyl-1-hydroxy sugar with CBr4 and Ph3P generates a glycosyl bromide in situ, which is coupled with an acceptor alcohol in the presence of N,N-tetramethylurea to afford an alpha-glycosyl product virtually quantitatively. In a proposed pathway, the