安全性情報
8.08270
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine
for synthesis
別名:
Triphenylphosphine, Phosphorus triphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P
CAS番号:
分子量:
262.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
EC Index Number:
210-036-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.0000012 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
425 °C
有効性
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反応適合性
reagent type: reductant
bp
377 °C/1013 hPa
mp
78.5-81.5 °C
転移温度
flash point 182 °C
溶解性
<0.0001 g/L
密度
1.194 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500‑600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup