Merck
1006801
USP
アセトン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-プロパノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
expl. lim.
13.2 %
メーカー/製品名
USP
利用可能性
not available in (Sales restrictions may apply)
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
規定された品質試験およびアッセイで使用するためのアセトンUSP標準品。
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、アッセイおよび不純物分析用の標準溶液およびシステム適合性溶液の調製にも使用されます:
  • アセトン
  • メチルアルコール
  • 塩酸ドキソルビシン
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイ専用です。ヒト又は動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1006801-3AMP:4548173341187
1006801-3X1.5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
アセトン puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
32201
アセトン
2-プロパノール United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1570428
2-プロパノール
アセトン suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
439126
アセトン
USP
USP
1601805
トルエン 溶液
アセトン suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
270725
アセトン
アセトン HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
アセトン
アセトン puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
24201
アセトン
Methyl Alcohol
United States Pharmacopeia, 34(5), 5882-5882 (2020)
Doxorubicin Hydrochloride
United States Pharmacopeia, 40(3), 1512-1512 (2020)
Acetone
United States Pharmacopeia, 34(1), 5600-5600 (2020)
Len Verbeke et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(6), 2286-2298 (2013-11-22)
The farnesoid X receptor (FXR) is a nuclear bile acid receptor involved in bile acid homeostasis, hepatic and intestinal inflammation, liver fibrosis, and cardiovascular disease. We studied the effect of short-term treatment with obeticholic acid (INT-747), a potent selective FXR
Wanqiang Sheng et al.
Cell research, 24(12), 1387-1402 (2014-11-22)
T helper (TH)-cell subsets, such as TH1 and TH17, mediate inflammation in both peripheral tissues and central nervous system. Here we show that STAT5 is required for T helper-cell pathogenicity in autoimmune neuroinflammation but not in experimental colitis. Although STAT5