Merck
270725
Sigma-Aldrich
アセトン
suitable for HPLC, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
eCl@ss:
39021201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
精製方法
glass distillation
expl. lim.
13.2 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.5% water
蒸発残留物質
≤0.0002%
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
包装
100ML、1L、2L、4L、6×1L、4×2L、4×4Lガラスボトルに充填されています。
以下は通い容器で包装および出荷されます。*
保証金が必要です。
18L、56L、200L入りPure-Pac® 1
20L、50L、200LP23A-LS入りPure-Pac® 2
その他情報
Pure-Pac® II容器には溶媒分注用のMicromatic MacroValveカプラー(Z560723)が必要です。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270725-6X500ML:
270725-50L-P2-3A:
270725-20L-P2:4548173253237
270725-200LP23A-LS:
270725-DI-200L-P2:
270725-1L:4548173128313
270725-BULK:
270725-50LP2-3A-LS:
270725-6X1L:4548173128375
270725-6X800ML:
270725-4X2L:4548173128351
270725-HU-20L-P2:
270725-2.5L:
270725-H:
270725-200L-P2:
270725-56L-P1-LS:
270725-200L-LS-NB:
270725-500ML:
270725-20L-P2-3A:
270725-4X2.5L:
270725-18L:4548173128306
270725-18L-P1:
270725-VAR:
270725-MI-200L-P1:
270725-50L-P2-LS:
270725-4X4L:4548173128368
270725-100ML:4548173128290
270725-4L:4548173128344
270725-10L:
270725-50L-P2:
270725-2L:4548173128337
270725-200L:4548173128320
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
アセトン Laboratory Reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179973
アセトン
アセトン puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
32201
アセトン
アセトン histological grade, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
534064
アセトン
Development of eco-efficient micro-porous membranes via electrospinning and annealing of poly (lactic acid).
Li L, et al.
Journal of Membrane Science, 436, 57-67 (2013)
Saskia Kley et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 296(4), R936-R943 (2009-02-06)
Obesity is a risk factor for type 2 diabetes in cats. The risk of developing diabetes is severalfold greater for male cats than for females, even after having been neutered early in life. The purpose of this study was to
Aldol condensation of acetone over layered double hydroxides of the meixnerite type.
Tichit D, et al.
Applied Clay Science, 13(5), 401-415 (1998)
Base catalysis for the synthesis of α,β-unsaturated ketones from the vapor-phase aldol condensation of acetone.
Di Cosimo JI, et al.
Applied Catalysis A: General, 137(1), 149-166 (1996)
An investigation on photocatalytic activities of mixed TiO2-rare earth oxides for the oxidation of acetone in air.
Lin J and Jimmy CY.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 116(1), 63-67 (1998)
資料
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.