グレード
HPLC grade
isocratic
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
製品種目
LiChrosolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
465 °C (DIN 51794)
有効性
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
蒸発残留物質
≤2.0 mg/L
透過率
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
キャパシティ
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
転移温度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Reported for use in LC–MS/MS investigations of:
- blood plasma and serum samples fractionated on several chromatography sorbents
- peptides in animal biological samples
特徴および利点
- suitability tested and specified for UHPLC-MS and UHPLC-UV: for analytical flexibility
- specified quality in positive and negative in positive and negative electrospray ionization (ESI) and atmospheric-pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) for lowest detection limits and confidence in analyses for all important MS modes (test 1)
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
- lowest impurity profile: for interference-free baselines (test 2)
- microfiltered through 0.2 μm filter (test 3) to provide:
—reduced risk of column clogging
- packed in borosilicate glass bottles for minimized metal ion contaminations
- lowest levels of trace metal impurities for a minimum metal ion adduct formation
- lowest level of polyethylene glycol (PEG) impurities in UHPLC-MS solvent lineup (PEG S/N signal-to-noise-ratio < 50)
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This application note describes the HPTLC-based identification of fixed oils using octadecyl silyl silica gel as the coating substance, following USP 43 NF 38 monograph method containing USP general chapter <202>.
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
プロトコル
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets