Merck
1.07021
Supelco
アセトン
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-662-2
NACRES:
NB.21
グレード
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPARTA®
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
465 °C (DIN 51794)
有効性
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
不純物
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aldehydes (as formaldehyde)
≤0.05% 2-Propanol (GC)
≤0.05% Methanol (GC)
≤0.5% Water
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
キャパシティ
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
転移温度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
包装
1.07021.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.07021.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Solubility in water: conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0003 meq/g
Titrable base: ≤ 0.0006 meq/g
Methanol (GC): ≤ 0.05 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.05 %
Aldehydes (as formaldehyde): ≤ 0.002 %
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0003 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.5 %
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1070219221:
1070219027:
1070219026:
1070214000:
1070210501:
1070212511:
AU21070219020:
1070212501:
1070212521:
1070210000:
IN2RCMAS107021:
1070210521:
IN2RCMA107021:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
アセトン BioRenewable, ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
904082
アセトン
アセトン ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
320110
アセトン
アセトン suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
439126
アセトン
アセトン suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
270725
アセトン
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.