蒸気圧
7.5 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
有効性
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
149.5 °C/1013 mbar
mp
9.2 °C
溶解性
3.2 g/L
密度
2.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area %): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第1種指定化学物質