Merck
PHR3495
Supelco
ブロモホルム
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
トリブロモメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHBr3
CAS番号:
分子量:
252.73
Beilstein:
1731048
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
蒸気密度
8.7 (vs air)
蒸気圧
5 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
bromoform
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 mL
屈折率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
密度
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
86.0 °F
引火点(℃)
30 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3495-1ML:
試験成績書(COA)