蒸気密度
4.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.19 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
密度
1.563 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI Key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALDH1A1(216) , PDK1(5163)
rat ... Pdk1(116551)
アプリケーション
- LiHMDS存在下でクライゼン型増炭反応によりエステルと反応し、クロロケトンを合成する際の反応剤として。
- さまざまな形態のポリアニリン(PANI)を生成するための構造指向剤、溶媒またはドーパント可塑剤として。自己組織化ナノ構造を有するPANIは、DCAとアニリン/ポリアニリンの間に強い水素結合が存在するために形成されると考えられます。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Brain,Liver,Testes
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D54702-1KG:4548173194271
D54702-500G:4548173194288
D54702-2.5L:4548173306094
D54702-100ML:4548173306216
D54702-5G:4548173194295
D54702-5ML:
D54702-4X100ML:4548173346038
D54702-BULK:
D54702-VAR:
D54702-500ML:4548173306209
D54702-100G:4548173194264
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.