Merck
485470
Sigma-Aldrich
ジクロロ酢酸-d2
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2CDCO2D
CAS番号:
分子量:
130.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.4663 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
密度
1.587 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]OC(=O)C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D/hD
InChI Key
JXTHNDFMNIQAHM-PFUFQJKNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Brain,Liver,Testes
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485470-10G:4548173160153
485470-VAR:
485470-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maho Yagi-Utsumi et al.
Biophysical journal, 119(10), 2029-2038 (2020-11-04)
The characterization of residual structures persistent in unfolded proteins in concentrated denaturant solution is currently an important issue in studies of protein folding because the residual structure present, if any, in the unfolded state may form a folding initiation site