グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
>99.0% (HPLC)
形状
powder
アナライトの機能クラス
polymers
アナライトの化学物質クラス
glycans, lipids, organic molecules, peptides, proteins
テクニック
MALDI-MS: suitable
mp
200-207 °C
204-208 °C (lit.)
微量陽イオン
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&ε; (減衰係数)
>2000 at 337 nm
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI Key
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
85707-1G-F:
85707-VAR-F:
85707-250MG-F:
85707-10MG-F:
85707-BULK-F:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.