Merck
39319
Supelco
2,5-ジヒドロキシ安息香酸
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC), Ultra pure
別名:
2,5-DHBA, DHB, ゲンチシン酸, ヒドロキノンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
154.12
Beilstein:
2209119
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥99.5% (HPLC)
アナライトの機能クラス
polymers
アナライトの化学物質クラス
glycans, lipids, organic molecules, peptides, proteins
テクニック
MALDI-MS: suitable
mp
203-207 °C
204-208 °C (lit.)
溶解性
methanol: 10 mg/mL, clear
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI Key
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 2-ニトロフロログルシノールを効果的なマトリックスとして用いたイチゴ中の殺菌剤ピリメタニルの定量的 MALDI-MS およびイメージング。: この研究では、2,5-ジヒドロキシ安息香酸(DHB)を MALDI-MS イメージングの効果的なマトリックスとして利用し、農業サンプル中の殺菌剤の検出感度を向上させることに焦点を当てています。この研究では、果物マトリックス内の農薬残留物の定量化と空間分解能を向上させる DHB の役割を示し、食品の安全性と化学分析におけるその有用性を実証しています(Liang et al., 2024)。
  • 2-オキソグルタル酸依存性オキシゲナーゼファミリーに属するトウモロコシ酵素は、独特の運動特性を持ち、病原体に対する耐性を媒介し、老化を制御します。: この論文では、酵素の速度論研究で 2,5-ジヒドロキシ安息香酸を使用し、病原体に対する植物の防御機構の調節におけるその重要な役割を明らかにしています。この研究は、DHB の影響を受ける生化学的経路に関する洞察を提供し、植物生化学と耐性育種におけるその重要性を強調しています(Casati et al., 2024)。
  • 有色および無色のイネ遺伝子型における遊離および結合フェノール酸、フラボノイド、アントシアニン、プロアントシアニジンの分布を明らかにします。: この包括的な分析では、2,5-ジヒドロキシ安息香酸を使用して、さまざまな米の品種のフェノール含有量を調査し、健康に有益な化合物の検出を強化する役割を強調しています。この研究は、栄養研究と作物の品質評価における DHB の応用をサポートしています(Thulasinathan et al., 2024)。
  • 複数の脂質と植物ホルモンの同時 MALDI 質量分析イメージングのための新しい小分子マトリックススクリーニング。:この研究では、2,5-ジヒドロキシ安息香酸の化学的特性を活用して、MALDI-MS イメージング用の新しいマトリックスを導入し、生物組織内の脂質と植物ホルモンの同時視覚化を強化しています。複雑な生化学分析を容易にする DHB の汎用性を強調しています(Shi et al., 2024)。
  • 組織代謝物の強化 MALDI イメージングのための新しいマトリックスとしての 2-ヒドロキシ-5-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)ピリジン。: この研究では、DHB ベースのマトリックスを使用して代謝物の MALDI イメージングを改善し、臨床診断および代謝研究における感度と特異性を高めることを実証しています。この発見は、分析化学における DHB のより広範な応用に貢献しています(Wang et al., 2024)。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
39319-10X10MG-F:
39319-BULK-F:
39319-VAR-F:
39319-10MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ya-Shiuan Lin et al.
Analytical chemistry, 74(22), 5793-5798 (2002-12-05)
This work presents a novel method for direct desorption/ ionization of analytes from sol-gel-derived film. 2,5-Dihydroxy benzoic acid (DHB), a common MALDI matrix, was incorporated into a sol-gel polymeric structure. The sol-gel-derived DHB thin film can assist the mass analysis
V. K. Ahluwalia
Intermediates for Organic Synthesis, 78-79 (2005)
J N Buskin et al.
Clinical chemistry, 28(5), 1200-1203 (1982-05-01)
Detailed performance specifications are given for a specific and sensitive liquid-chromatographic assay for aspirin, salicylic acid, and salicyluric acid in plasma. The sensitivity of this method for aspirin (50 micrograms/L) is 10-fold that of previous methods, so that concentrations of
F Bochner et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 30(2), 266-275 (1981-08-01)
Single oral doses of aspirin (ASA, 1,500 mg), sodium salicylate (NaSA, 1,500 mg, 1,200 mg), and salicyluric acid (SUA, 500 mg) were given to five subjects. Serial plasma and urine samples were collected for 24 hr (plasma) and up to
Mandana Hunter et al.
Journal of neurochemistry, 146(5), 613-630 (2018-05-29)
The human subventricular zone (SVZ) has a defined cytological and neurochemical architecture, with four constituent laminae that act in concert to support its neurogenic activity. Lipidomic specialisation has previously been demonstrated in the neurologically normal human SVZ, with enrichment of
資料
One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.