主要文書
8.18284
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
for synthesis
別名:
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,5-(OH)2-C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
207-716-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
mp
199-202 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 203 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3