Merck
1.01217
Supelco
硫酸アンモニウム
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
マスカナイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2SO4
CAS番号:
分子量:
132.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-984-1
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5% (alkalimetric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
溶解性:
754-764 g/L
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
<1 Pa ( 25 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (alkalimetric)
フォーム
solid
有効性
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.001% Insoluble matter
強熱残分
≤0.005% (as sulfate)
損失
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
754-764 g/L
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
850 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
微量陽イオン
Al: ≤0.000075%
As: ≤0.00002%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Cr: ≤0.000075%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0001%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.001 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 5.0 - 6.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0003 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.000075 %
As (Arsenic): ≤ 0.00002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0001 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000075 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0001 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.1 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1012175000:
1012171000:
1012170000:
1012179050:
1012178889:
1012170100:
1012179999:
MX11012171000:
1012179010:
1012179025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.