Merck
1.01211
Millipore
硫酸アンモニウム
for biochemistry
別名:
マスカナイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2SO4
CAS番号:
分子量:
132.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-984-1
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<1 Pa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
solid
有効性
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
754-764 g/L
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
850 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生化学用
アプリケーション
Ammonium sulfate for biochemistry. CAS No. 7783-20-2, EC Number 231-984-1.
アナリシスノート
Assay (alkalimetric)≥ 99.5 %Insoluble matter≤ 0.005 %pH-value (5 %; water)4.5 - 5.5Chloride (Cl)≤ 0.0005 %Nitrate (NO₃)≤ 0.001 %Phosphate (PO₄)≤ 0.0005 %As (Arsenic)≤ 0.0001 %Ca (Calcium)≤ 0.001 %Cd (Cadmium)≤ 0.0001 %Cu (Copper)≤ 0.0001 %Fe (Iron)≤ 0.0002 %Pb (Lead)≤ 0.0001 %Zn (Zinc)≤ 0.0001 %Residue on ignition (as sulfate)≤ 0.01 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.