グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99%
形状
crystals
不純物
≤0.005% in water insoluble matters
≤5 ppm heavy metals (by ICP-OES)
強熱残分
≤0.005% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5-6 (25 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
31119-500G:
31119-6X1KG:
31119-6X500G:
31119-BULK-H:
31119-5KG:
31119-1KG:
31119-50KG-H:
31119-BULK:
31119-4X5KG:
31119-VAR:
試験成績書(COA)