アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
acetone: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸アンモニウムは、バイオディーゼル生産用の高効率な酸触媒の合成に使用される腐食性の低い硫酸化剤です。
ペロブスカイト太陽電池の安定性を高めるためにも使用できます。硫酸塩種を取り込むことで、ペロブスカイト/ETL界面での化学劣化が最小限に抑えられます。アセトン、アルコール、エーテルには不溶です。
ペロブスカイト太陽電池の安定性を高めるためにも使用できます。硫酸塩種を取り込むことで、ペロブスカイト/ETL界面での化学劣化が最小限に抑えられます。アセトン、アルコール、エーテルには不溶です。
アプリケーション
硫酸アンモニウムは以下に使用できます:
- 高性能エネルギー貯蔵デバイス用のWO3ナノロッド薄膜を調製するための構造指向剤(SDA)。(NH4)2SO4の添加により、結晶の凝集が防がれます。
- アンモニア水デュアルイオン電池およびMnO2/炭素スーパーキャパシタの電解質。
- スーパーキャパシタ用の多孔質炭素構造の調製のための発泡剤。これらの多孔質材料は、高い静電容量および長期的な安定性を示します。
- ペロブスカイト太陽電池の安定性の強化。 硫酸塩種を取り込むことで、ペロブスカイト/ETL界面での化学劣化が最小限に抑えられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
204501-VAR:
204501-250G:
204501-10G:
204501-BULK:
204501-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Low temperature water based electrolytes for MnO 2/carbon supercapacitors
Physical Chemistry Chemical Physics, 15, 3518-3526 (2013)
A novel aqueous ammonium dual-ion battery based on organic polymers
Journal of Materials Chemistry, 7, 11314-11320 (2019)
N, S co-doped porous graphene-like carbon synthesized by a facile coal tar pitch-blowing strategy for high-performance supercapacitors
Chemical Physics Letters, 827, 140712-140712 (2023)
Ammonium sulfate treatment at the TiO2/perovskite interface boosts operational stability of perovskite solar cells
Journal of Materials Chemistry, 9, 14334-14341 (2021)
Facile synthesis of self-assembled WO3 nanorods for high-performance electrochemical capacitor
Journal of alloys and compounds, 770, 1130-1137 (2019)