Merck
166561
Sigma-Aldrich
3-クロロプロピルアセタート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2(CH2)3Cl
CAS番号:
分子量:
136.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
80-81 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
CC(=O)OCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
InChI Key
KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Chloropropyl acetate on reaction with strong base yields trimethylene oxide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
166561-100G:
166561-25G:
166561-VAR:
166561-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)