蒸気密度
2.78 (vs air)
品質水準
蒸気圧
5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
797 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
water: miscible
密度
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI Key
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185744-VAR:
185744-50ML:
185744-50G:4548173111384
185744-250G:4548173111377
185744-250ML:4548173250083
185744-1L:
185744-BULK:
185744-10L:
185744-1KG:4548173111360