Merck
35915
Sigma-Aldrich
ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 二水和物
98.0% (AT)
別名:
NaDCC, Dichloroisocyanuric acid ナトリウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
255.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98.0% (AT)
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
~0.5% free chloride
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C1=NC(=O)N(Cl)C(=O)N1Cl
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI Key
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジクロロイソシアヌレートナトリウム二水和物は固体の塩素系漂白剤であり、一般に水処理のために次亜塩素酸ナトリウムの代替として使用されます。
アプリケーション
ジクロロイソシアヌレートナトリウム二水和物は、アルコキシル-s‐トリアジンをN-塩素化アルコキシ-s-トリアジンに変換する塩素源として使用できます。
活性塩素の光度定量のための較正物質。廃水と地表水の分析のためのガイドライン、パート1。28/3; 1982年連邦内務省。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
35915-VAR:
35915-250G:
35915-1KG:
35915-6X250G:
35915-6X1KG:
35915-BULK:
35915-50G:
35915-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andreja Škiljaica et al.
Plant molecular biology, 102(4-5), 359-372 (2019-12-19)
Protein degradation is essential in plant growth and development. The stability of Cullin3 substrate adaptor protein BPM1 is regulated by multiple environmental cues pointing on manifold control of targeted protein degradation. A small family of six MATH-BTB genes (BPM1-6) is
I H Rweyendela et al.
SADJ : journal of the South African Dental Association = tydskrif van die Suid-Afrikaanse Tandheelkundige Vereniging, 64(5), 208-208 (2009-09-04)
Irreversible hydrocolloid (alginate) impressions are dimensionally unstable and difficult to disinfect. To evaluate the antimicrobial efficacy of a chlorite disinfectant (Presept) and a new formulation chlorine dioxide based disinfectant (Aseptrol) on irreversible hydrocolloid (alginate) impression material. Alginate blocks were contaminated
Daniele S Lantagne et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 83(1), 135-143 (2010-07-03)
Almost a billion persons lack access to improved drinking water, and diarrheal diseases cause an estimated 1.87 million deaths per year. Sodium dichloroisocyanurate (NaDCC) tablets are widely recommended for household water treatment to reduce diarrhea. Because NaDCC is directly added
Bleaching agents.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
A Fraise
The Journal of hospital infection, 77(3), 210-212 (2010-09-21)
Clostridium difficile has been recognised for some time as a pathogen which can contaminate the environment and which is associated with secondary spread via this route. Unfortunately many of the disinfectants currently used in healthcare environments are inactive against this