アッセイ
99.0-101.0% (T)
形状
solid
品質
LiChropur™
テクニック
HPLC: suitable
mp
884 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 220 nm Amax: ≤0.1
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80948-BULK:
80948-250G:
80948-VAR:
80948-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Separation and identification of oligonucleotides differing by one base in length using Size Exclusion Chromatography combined with multi-angle light scattering (SEC-MALS) detector.