Merck
93752
Supelco
リン酸 溶液
49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NB.21
形状
liquid
品質
LiChropur
濃度
49.5-50.5%
テクニック
HPLC: suitable
密度
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤0.05
λ: 220 nm Amax: ≤0.04
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
93752-250ML:
93752-BULK:
93752-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
リン酸 ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O
Sigma-Aldrich
695017
リン酸