認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for ISO/CEN 15968-2010
品質水準
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (alkalimetric)
フォーム
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v)
57 %
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
転移温度
flash point 49.5 °C
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.05 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.020 ppm
Fe: ≤2.0 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.50 ppm
Na: ≤0.50 ppm
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
121.1 °F
引火点(℃)
49.5 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.