Merck
56778
Supelco
リン酸トリエチルアンモニウム 溶液
suitable for HPLC, 0.95-1.05 M
別名:
TEAP, バッファー溶液, 1 M, pH 3.0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NB.21
フォーム
liquid
濃度
0.95-1.05 M
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.358-1.362
密度
1.045-1.600 g/mL at 20 °C
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.04
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Triethylammonium phosphate solution may be used as a mobile phase additive for toxicological drug screening by high-performance liquid chromatography (HPLC) and as an elution buffer in HPLC separation of DL-amino acids.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
56778-BULK:
56778-100ML:
56778-500ML:
56778-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
HPLC separation of DL-amino acids derivatized withN 2-(5-fluoro-2, 4-dinitrophenyl)-L-amino acid amides
Bruckner H and Keller-Hoehl C
Chromatographia, 30(11-12), 621-629 (1990)
Development of a high-performance liquid chromatography retention index scale for toxicological drug screening
Elliott SP and Hale KA
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 694(1), 99-114 (1997)