詳細
テトラブチルアンモニウムホスフェート一塩基性溶液(TABP)は、バッファーやイオン対試薬の調製に一般的に使用される第4級アンモニウム塩です。
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムホスフェート一塩基性溶液は、以下として使用できます:
- 電子不足アルケンを用いたインドールの選択的Nアルキル化用の触媒。
- αC-H結合活性化を介してケトエステルを合成するための水素結合受容体(HBA)触媒。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
268100-100ML:
268100-BULK:
268100-500ML:
268100-2L:
268100-5ML:
268100-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Liquid Chromatography, 15, 2487-2487 (1992)
Journal of Chromatographic Science, 31, 231-231 (1993)
Photoredox-Catalyzed Isomerization of Highly Substituted Allylic Alcohols by C- H Bond Activation
Angewandte Chemie (International Edition in English), 59, 11660-11668 (2020)
Tetrahedron, 62, 10237-10237 (2006)
Weak Nucleophiles in the Aza-Michael Reaction
Advanced Synthesis & Catalysis, 365, 1908-1925 (2023)