Merck
178780
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムヒドロキシド 溶液
greener alternative
40 wt. % in H2O
別名:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS番号:
分子量:
259.47
Beilstein:
3571228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム
liquid
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
40 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.405
密度
0.99 g/mL at 25 °C
官能基
amine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は効率が高く、触媒効率が向上しています。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
水酸化テトラブチルアンモニウムは、主に強塩基および相間移動触媒として使用される四級アンモニウム塩です。これは、ヨウ化テトラブチルアンモニウムから合成できます。
アプリケーション
水酸化テトラブチルアンモニウム溶液(TBAOH)は、以下の研究に使用される場合があります:
  • 室温条件下で10 wt%セルロースを溶解するために。
  • 1,2,4‐オキサジアゾール合成時の触媒として
  • 脂肪酸のTBAOH塩の調製。
注意
30°C未満では結晶を生じることがあります。
撹拌しながら穏やかに加温すると再溶解できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
178780-1L:
178780-50ML:
178780-BULK:
178780-2.5L:
178780-250ML:
178780-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrabutylammonium Hydroxide
Bos ME.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
B B Y Lau et al.
Bioresource technology, 197, 252-259 (2015-09-08)
Aqueous solutions of tetrabutylphosphonium hydroxide have been evaluated as pretreatment media for rice husks, prior to sulphuric acid hydrolysis or cellulase enzymatic hydrolysis. Varying the water:tetrabutylphosphonium hydroxide ratio varied the rate of delignification, as well as silica, lignin and cellulose
Construction of 3, 5-substituted 1, 2, 4-oxadiazole rings triggered by tetrabutylammonium hydroxide: a highly efficient and fluoride-free ring closure reaction of O-acylamidoximes.
Otaka H, et al.
Tetrahedron Letters, 55(5), 979-981 (2014)
Tetrabutylammonium Hydroxide as Titrant for Acids in Nonaqueous Solutions.
Cundiff RH and Markunas PC.
Analytical Chemistry, 28(5), 792-797 (1956)
Foaming and emulsifying properties of fatty acids neutralized by tetrabutylammonium hydroxide.
Fameau AL, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 403, 87-95 (2012)