Merck
86863
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムヒドロキシド 溶液
53.5-56.5% in H2O
別名:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS番号:
分子量:
259.47
Beilstein:
3571228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
濃度
53.5-56.5% in H2O
不純物
≤0.2% halides (as bromide)
密度
0.995 g/cm3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
官能基
amine
SMILES記法
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生成物は、H2Oにテトラブチルアンモニウム水酸化物を溶かした53.5~56.5%溶液です。テトラブチルアンモニウムヒドロキシドはヨウ化テトラブチルアンモニウムから合成されています。 無水イソプロピルアルコールに溶解したTBAOHは弱酸の滴定剤として広く用いられています。
アプリケーション
テトラブチルアンモニウム水酸化物溶液(TBAOH)は以下の研究で使用されています:
  • 室温条件で10 wt%セルロースを溶解するため。
  • 1,2,4-オキサジアゾール合成時の触媒として。
  • 脂肪酸のTBAOH塩の調製。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
86863-BULK:
86863-100ML:
86863-VAR:
86863-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B B Y Lau et al.
Bioresource technology, 197, 252-259 (2015-09-08)
Aqueous solutions of tetrabutylphosphonium hydroxide have been evaluated as pretreatment media for rice husks, prior to sulphuric acid hydrolysis or cellulase enzymatic hydrolysis. Varying the water:tetrabutylphosphonium hydroxide ratio varied the rate of delignification, as well as silica, lignin and cellulose
Construction of 3, 5-substituted 1, 2, 4-oxadiazole rings triggered by tetrabutylammonium hydroxide: a highly efficient and fluoride-free ring closure reaction of O-acylamidoximes.
Otaka H, et al.
Tetrahedron Letters, 55(5), 979-981 (2014)
Tetrabutylammonium hydroxide as titrant in nonaqueous media.
Harlow GA, et al.
Analytical Chemistry, 28(5), 787-791 (1956)
Tetrabutylammonium Hydroxide as Titrant for Acids in Nonaqueous Solutions.
Cundiff RH and Markunas PC.
Analytical Chemistry, 28(5), 792-797 (1956)
Foaming and emulsifying properties of fatty acids neutralized by tetrabutylammonium hydroxide.
Fameau AL, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 403, 87-95 (2012)