Merck
87306
Sigma-Aldrich
テトラヘキシルアンモニウム水酸化物 溶液
~40% in H2O (T)
別名:
テトラ(n-ヘキシル)水酸化アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]4N(OH)
CAS番号:
分子量:
371.68
Beilstein:
6019685
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solution
品質水準
濃度
~40% in H2O (T)
不純物
≤0.1% halides (as bromide)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
官能基
amine
SMILES記法
[OH-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
JCJNUSDBRRKQPC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラヘキシルアンモニウムヒドロキシドは、以下の用途に使用可能な相間移動試薬です:
  • β-D-キシロシドベースおよびβ-D-キシロビオシドベースのテトラヘキシルアンモニウムカチオンを含むイオン液体の合成。
  • アモルファス微孔性シリカアルミナを調製するためのアルカリフリーゲル化剤として。
  • solid supported ionic liquid phase(SILP)二酸化炭素吸収材を調製する、有望な候補化合物であるテトラヘキシルアンモニウムプロリン酸塩の合成。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
87306-BULK:
87306-25ML:
87306-VAR:
87306-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mesoporous silica-aluminas as catalysts for the alkylation of aromatic hydrocarbons with olefins.
Perego C, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 27(2-3), 345-354 (1999)
Detection of diuretic agents in doping control.
Ventura R and Segura J
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 687(1), 127-144 (1996)
CO 2 Capture technologies: Current status and new directions using supported ionic liquid phase (SILP) absorbers.
Kolding H, et al.
Science China: Chemistry, 55(8), 1648-1656 (2012)
Preparation of new ?-D-xyloside-and ?-D-xylobioside-based ionic liquids through chemical and/or enzymatic reactions.
Gatard S, et al.
Carbohydrate Research, 451, 72-80 (2017)
A M Lisi et al.
Journal of chromatography, 581(1), 57-63 (1992-10-02)
A simple and efficient procedure has been developed for the derivatization of diuretic agents in human urine by direct extractive alkylation and their detection by gas chromatography-mass spectrometry. The procedure is an improvement over previous extractive alkylation methods because of