濃度
~20% in methanol (T)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[OH-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
DCFYRBLFVWYBIJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 光学式pCO2センサーへの影響を検討する研究で親油性基剤として
- 酸性/塩基性ガス検出センサーとして使われるナノビーズの調製で親油性有機塩基として
- H2Oから2,3-ブタンジオールを抽出する際に用いられるイオン性液体、2-メチル-1-ナフトエ酸テトラオクチルアンモニウムを調製するための出発物質
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
87993-10ML:4548173182384
87993-BULK:
87993-50ML:4548173182391
87993-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック