Merck
86866
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムヒドロキシド 30-水和物
≥98.0% (T)
別名:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide triacontahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH) · 30H2O
CAS番号:
分子量:
799.93
Beilstein:
3571228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
crystals
不純物
≤0.1% halides (as bromide)
mp
27-30 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
官能基
amine
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.31H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h5-16H2,1-4H3;31*1H2/q+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-1
InChI Key
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラブチルアンモニウムヒドロキシド30水和物は、有機合成における強塩基および相間移動触媒として一般的に使用されています。HPLCグレードのジエチルエーテルに溶解したテトラブチルアンモニウムヒドロオキシド30水和物(TBAH)は、研究の溶媒システムを構成するために使用されます。
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムヒドロオキシド30水和物(TBAOH)は、以下の用途に使用できます:
  • アリールβ-ヒドロキシエチルエーテルを合成するための環状炭酸エステルによるフェノールのヒドロキシアルキル化反応の触媒
  • リグニンをモノマー芳香族に選択的に分解するための塩基
  • ヒドロキシフロキサン テトラブチルアンモニウム塩のニトロフロキサンとの反応により合成するための反応物
SNS(シンプルナノスクロール構造)およびINS(インターカレーターナノスクロール)ヘキサニオベートナノスクロールの溶媒熱合成にも使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
86866-BULK:
86866-INTR:
86866-VAR:
86866-25G:
86866-100G:
86866-6X100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid solvothermal fabrication of hexaniobate nanoscrolls.
Adireddy S, et al.
Materials Research Bulletin, 48(9), 3236-3241 (2013)
Alana K Greaves et al.
Chemosphere, 93(3), 574-580 (2013-08-08)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is a globally distributed persistent organic pollutant that has been found to bioaccumulate and biomagnify in aquatic food webs. Although principally in its linear isomeric configuration, 21-35% of the PFOS manufactured via electrochemical fluorination is produced as
Nils Erik Halvorsen et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(2) (2020-02-15)
A simple color spot test for determining the presence of residual tetrabutylammonium (TBA) in various 18F-radiopharmaceuticals is described. The test can be performed in less than five minutes. Iodoplatinate-saturated TLC plates are initially spotted with the 18F-radiopharmaceutical to be tested
Carmen Cavallo et al.
Scientific reports, 5, 16785-16785 (2015-11-19)
Solid solutions of the rare earth (RE) cations Pr(3+), Nd(3+), Sm(3+), Gd(3+), Er(3+) and Yb(3+) in anatase TiO2 have been synthesized as mesoporous beads in the concentration range 0.1-0.3% of metal atoms. The solid solutions were have been characterized by