Merck
S9765
Sigma-Aldrich
デンプン、可溶性
ACS reagent
別名:
水溶性デンプン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
potato
品質水準
グレード
ACS reagent
フォーム
powder
強熱残分
≤0.4%
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 2% in solution)
mp
256 -258  °C ((493 - 496 °F ))
溶解性
H2O: passes test
適合性
passes test for sensitivity as indicator
保管温度
room temp
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
デンプン(可溶性)は以下のことに使用されてきました。
  • アミログルコシダーゼ活性アッセイ法における参照標準
  • 魚の消化器系ホモジネートにおけるアミラーゼ活性測定用の基質
  • ヒト腸内酸化還元をシミュレートしたモデルにおけるフィード溶液の成分
生物化学的/生理学的作用
植物により合成されたデンプンは、アミロースおよびアミロペクチンからなるポリマーです。アミロースはグルコースの直鎖状ポリマーですが、アミロペクチンは高度に分岐したポリマーです。デンプンは再生可能および生分解可能なポリマーであり、デンプンナノ粒子(SNP)開発において幅広く使用されています。デンプンは柔軟な構造特性を有し、医薬品用として改変および機能化されます。デンプンは易消化性デンプン(RDS)、遅消化性デンプン(SDS)、および難消化性デンプン(RS)からなります。難消化性デンプンは、代謝プロファイル、腸内細菌を改善し、また抗糖尿病的な機能を有します。難消化性デンプンの血糖指数が低く、体重管理に役立ちます。代謝性疾患および結腸癌を治療する際に有効であると考えられます。
調製ノート
最初に少量の冷水とともにデンプン2 gを用いてペーストを調製し、撹拌しながら沸騰水100 mLに添加します。
乳白色に顕著な変化はみられないと考えられます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9765-500G:
S9765-250G:
S9765-1KG:
S9765-BULK:
S9765-VAR:
S9765-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The intensification of amyloglucosidase-based saccharification by ultrasound
Oliveira HM, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 49(6), 128-136 (2018)
Yadong Zhao et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
Lignin fractions having different molecular weights and varied chemical structures isolated from kraft lignins of both softwood and hardwood via a sequential solvent fractionation technique were incorporated into a tunicate cellulose nanofibers (CNF)-starch mixture to prepare 100% bio-based composite films.
Enteritis induction by soybean meal in Totoaba macdonaldi diets: Effects on growth performance, digestive capacity, immune response and distal intestine integrity
Fuentes-Quesada JP, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands) (2018)
Resistant starch regulates gut microbiota: structure, biochemistry and cell signalling
Yang X, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 42(1), 306-318 (2017)
Microbially Produced Imidazole Propionate Impairs Insulin Signaling through mTORC1
Koh A, et al.
Cell, 175(4), 947-961 (2018)