Merck
S4180
Sigma-Aldrich
デンプン トウモロコシ由来
practical grade
別名:
コーンスターチ, デンプン トウモロコシ由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
corn
品質水準
グレード
practical grade
形状
solid
white
有効pH範囲
4.3 - 6.7
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デンプンは、植物が産生する天然の貯蔵炭水化物 重合体であり、その形態と機能はさまざまです。食物の巨大構成要素と見なされており、エネルギー源として機能します。再生可能であり、生分解可能です。グルコース重合体、アミロースおよびアミロペクチンはデンプン分子を生成します。デンプンは食物の構造と品質に影響します。天然の高アミロースコーンスターチです。
アプリケーション
トウモロコシのデンプンは以下の用途で使用されています:
  • テスト食餌ペレットの調製に
  • 組換えβ-アミラーゼ(BAM)タンパク質の活性を研究するために
  • アミロペクチンの分子構造と機能特性を研究するために
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4180-1KG:
S4180-500G:
S4180-VAR:
S4180-100G:
S4180-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Form and functionality of starch
Copeland L, et al.
Food Hydrocolloids, 23(6), 1527-1534 (2009)
Catalytically-inactive beta-amylase BAM4 required for starch breakdown in Arabidopsis leaves is a starch-binding-protein
Li J, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 489(1-2), 92-98 (2009)
Aspects of the physical chemistry of starch
Parker R and Ring SG
Journal of Cereal Science, 34(1), 1-17 (2001)
Starch nanoparticles: a review
Le Corre D, et al.
Biomacromolecules, 11(5), 1139-1153 (2010)
Relationships between amylopectin molecular structures and functional properties of different-sized fractions of normal and high-amylose maize starches
Lin L, et al.
Food Hydrocolloids, 52, 359-368 (2016)