Merck
177806
Sigma-Aldrich
水酸化テトラエチルアンモニウム 溶液
20 wt. % in H2O
別名:
TEAヒドロキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(OH)
CAS番号:
分子量:
147.26
Beilstein:
3912961
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
濃度
20 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.373
密度
1.01 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、H2O中の水酸化テトラエチルアンモニウム(水酸化TEA、TENOH)20 wt.%溶液です。水酸化TEAは、水酸化四級アンモニウム(QAH)です。ゼオライトβの合成に使用されます。TENOH中に分散させたチタン水溶液は、ナノ結晶アナターゼフィルムの調製に使用されています。
アプリケーション
  • クロマトグラフィー用途:分散マイクロ固相抽出に使用されるアジピン酸被覆磁性ナノ粒子および疎水性深共晶溶媒からのフェロ流体の調製に関与し、生物学的サンプル中のクロザピンの前濃縮および測定を促進します(Nia and Hadjmohammadi, 2023)。
  • 材料および界面科学:水酸化テトラエチルアンモニウム溶液は、高分子電解質-界面活性剤の混合物の遠隔制御に使用され、革新的な材料科学用途のための応答性材料および界面特性の創出を支援します(Schnurbus et al., 2022)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
177806-1KG:
177806-BULK:
177806-500G:
177806-100G:
177806-500ML:
177806-5KG:
177806-100ML:
177806-25KG:
177806-10L:
177806-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Izumi C Mori et al.
Chemosphere, 120, 299-304 (2014-08-26)
The aquatic ecotoxicity of chemicals involved in the manufacturing process of thin film transistor liquid crystal displays was assessed with a battery of four selected acute toxicity bioassays. We focused on tetramethylammonium hydroxide (TMAH, CAS No. 75-59-2), a widely utilized
Hydrothermal processing of nanocrystalline anatase films from tetraethylammonium hydroxide peptized titania sols.
Yang J, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 24(2), 335-339 (2004)
Crystallization mechanism of zeolite beta from (TEA)2O, Na2O and K2O containing aluminosilicate gels.
Perez-Pariente J, et al.
Applied Catalysis, 31(1), 35-64 (1987)
Min Shen et al.
Vascular pharmacology, 58(1-2), 64-70 (2012-07-24)
Evidence has indicated that resveratrol (Res) produces vasorelaxation and may decrease the coronary heart disease mortality. However, several pathways involved in the mechanism of vasorelaxation are still unclear. This study was designed, therefore, to test the probable ion channels or
Sébastien Dilly et al.
Biochemical pharmacology, 85(4), 560-569 (2012-12-29)
Valine residues in the pore region of SK2 (V366) and SK3 (V520) were replaced by either an alanine or a phenylalanine to evaluate the impact on the interactions with the allosteric blocker apamin. Unlike TEA which showed high sensitivity to