Merck
86868
Sigma-Aldrich
重硫酸テトラブチルアンモニウム
puriss., ≥99.0% (T)
別名:
硫酸水素テトラブチルアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
CAS番号:
分子量:
339.53
Beilstein:
3599663
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
crystals
mp
169-173 °C
溶解性
H2O: soluble 10 % (w/v), clear, colorless
官能基
amine
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
第四級アンモニウム塩である重硫酸テトラブチルアンモニウムは、相間移動試薬です。
アプリケーション
重硫酸テトラブチルアンモニウムは以下のような研究で使用されます:
  • β-アミノアルコールと1,2-ジオールを合成する際の触媒として
  • 不斉エーテルを合成するための相間移動触媒として
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分析に使用する移動相の構成成分として。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
348.1 °F - closed cup
引火点(℃)
175.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86868-500G:
86868-25G:
86868-BULK:
86868-100G:
86868-VAR:
86868-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Erythrocytic adenosine monophosphate as an alternative purine source in Plasmodium falciparum.
Cassera MB, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(47), 32889-32899 (2008)
Phase-transfer synthesis of monoalkyl ethers of oligoethylene glycols.
Gibson T.
The Journal of Organic Chemistry, 45(6), 1095-1098 (1980)
Polyesters bearing furan moieties: IV. Solution and interfacial polycondensation of 2, 2'-bis (5-chloroformyl-2-furyl) propane with various diols and bisphenols.
Gharbi S, et al.
European Polymer Journal, 36(3), 463-472 (2000)
Ren-Hua Fan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(9), 1565-1567 (2003-08-21)
Bu4NHSO4 (TBAHS) is an effective catalyst for the hydrolysis of aziridines and epoxides under mild and non-metal conditions to give the corresponding beta-amino alcohols and 1,2-diols in high yields. The catalyst can be recycled.
K M Frankowski et al.
Journal of dairy science, 97(9), 5356-5370 (2014-07-16)
Many food companies are trying to limit the amount of sodium in their products. Permeate, the liquid remaining after whey or milk is ultrafiltered, has been suggested as a salt substitute. The objective of this study was to determine the