詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
≥99.0%
フォーム
crystals
品質
LiChropur™
テクニック
ion pair chromatography: suitable
mp
171-174 °C
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.06
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
348.1 °F - closed cup
引火点(℃)
175.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86853-BULK-F:
86853-50G-F:
86853-INTR-F:
86853-VAR-F:
86853-1G-KC-F:
86853-2.5G-F:
86853-10G-F:
86853-10X1G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.