詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
powder
品質
LiChropur™
テクニック
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.04
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C4H12N.H2O4S/c3*1-5(2,3)4/h2*1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
KJFVITRRNTVAPC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Separation of Gd-humic complexes and Gd-based magnetic resonance imaging contrast agent in river water with QAE-Sephadex A-25 for the fractionation analysis.: This study highlights the application of Tetramethylammonium sulfate in the separation of gadolinium complexes from river water using QAE-Sephadex A-25. The research demonstrates the effectiveness of this approach in environmental analytical chemistry, providing insights into the behavior and fate of contrast agents in natural water systems (Matsumiya et al., 2014).
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
02799-VAR:
02799-BULK:
02799-2.5G:
02799-50G:
02799-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック