グレード
anhydrous
品質水準
形状
solid
テクニック
HPLC: suitable
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
1600 g/L
密度
2.44 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
700‑1000 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1