蒸気密度
3.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (T)
フォーム
liquid
品質
LiChropur™
テクニック
HPLC: suitable
色
APHA: ≤35
屈折率
n20/D 1.428-1.430
n20/D 1.429 (lit.)
bp
167 °C/10 mmHg (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
密度
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
corresponds to standard for HPLC
SMILES記法
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
372.2 °F - closed cup
引火点(℃)
189 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59510-1ML:
59510-10X1ML:
59510-1ML-KC:
59510-BULK:
59510-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック