Merck
M4141
Sigma-Aldrich
メタンスルホン酸 溶液
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
別名:
Sulfomethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO3H
CAS番号:
分子量:
96.11
Beilstein:
1446024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム
liquid
品質水準
濃度
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリプトファンを分解させずにタンパク質やペプチドを完全に加水分解する目的で使用します。加水分解の終了後、サンプルを希釈してからアミノ酸分析を行なってください。
包装
アルゴン雰囲気下密封アンプル入り。
注意
空気に敏感です。不活性条件下で保管してください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M4141-10X2ML:
M4141-2ML:
M4141-VAR:
M4141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Gulfam Ahmad et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 556020-556020 (2020-10-13)
Chronic inflammatory bowel disease (IBD) is a condition with multifactorial pathophysiology. To date, there is no permanent cure and the disease is primarily managed by immunosuppressive drugs; long-term use promotes serious side effects including increased risk malignancies. The current study
Luke F Gamon et al.
Redox biology, 36, 101586-101586 (2020-06-07)
The precise characterization and quantification of oxidative protein damage is a significant challenge due to the low abundance, large variety, and heterogeneity of modifications. Mass spectrometry (MS)-based techniques at the peptide level (proteomics) provide a detailed but limited picture due
Renata Solarska et al.
Nanoscale, 4(5), 1553-1556 (2012-02-01)
Nanostructuring of semiconductor films offers the potential means for producing photoelectrodes with improved minority charge carrier collection. Crucial to the effective operation of the photoelectrode is also the choice of a suitable electrolyte. The behaviour of the nanostructured WO(3) photoanodes
Chris Twelves et al.
Breast cancer research and treatment, 148(3), 553-561 (2014-11-09)
Data from two phase 3 studies of eribulin were pooled in analyses initially requested by the European Medicines Agency to assess whether specific patient subgroups, previously treated with an anthracycline and a taxane, benefited from eribulin. Study 305/EMBRACE included women
Eric D Nacsa et al.
Organic letters, 15(1), 38-41 (2012-12-15)
The cyclopropenone catalyzed nucleophilic substitution of alcohols by methanesulfonate ion with inversion of configuration is described. This work provides an alternative to the Mitsunobu reaction that avoids the use of azodicarboxylates and generation of hydrazine and phosphine oxide byproducts. This