蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
liquid
有効性
649 mg/kg LD50, oral (Rat)
200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
167 °C/13 hPa
mp
20 °C
転移温度
flash point 189 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.48 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])C.[H+]
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Methanesulfonic Acid in Hydrometallurgy: This paper reviews the properties of methanesulfonic acid and its applications in hydrometallurgy, highlighting its benefits over other acids. (Binnemans and Jones, 2023).
- The Role of MSA in Aerosol Formation and Growth: This study investigates how MSA can influence aerosol formation and the associated radiative forcings, emphasizing its environmental impacts. (Hodshire et al., 2019).
- Organic Acids in New Particle Formation: Research on the role of organic acids in enhancing MSA-driven new particle formation, providing insights into atmospheric chemistry. (Zhang et al., 2022).
- Methanesulfonic Acid as a Sustainable Acidic Solvent: This article discusses the use of MSA for recovering metals from zinc industry residue, showcasing its applications in sustainable metallurgy. (Palden et al., 2019).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.478 - 1.482
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
372.2 °F - closed cup
引火点(℃)
189 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8060220250:
8060225000:
8060220005:
8060222501:
8060220000:
8060222521:
8060229999:
8060221000:
8060229025:
IN2RCMM806022:
8060220521:
8060220501:
試験成績書(COA)