詳細
エタンスルホン酸は、過レニウム酸溶液の電界還元に関与しています。
エタンスルホン酸は、アルキル化反応や重合反応の触媒として一般t系に使用されるスルホン酸です。
エタンスルホン酸は、アルキル化反応や重合反応の触媒として一般t系に使用されるスルホン酸です。
アプリケーション
エタンスルホン酸は、バイオディーゼルの生産のためのACPO(酸性粗パーム油)の前処理においてエステル化触媒として使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
186260-25G:
186260-VAR:
186260-BULK:
186260-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Action of Sulfuric Acid, Ethanesulfonic Acid and Chlorosulfonic Acid on Aliphatic Hydrocarbons
Journal of the American Chemical Society, 71(7), 2355-2359 (1949)
Electrolytic Reduction of Perrhenate. I. Studies in Perchloric, Ethanesulfonic, Trifluoroacetic and Hydrochloric Acids.
Journal of the American Chemical Society, 75(12), 2869-2872 (1953)
Advanced fuel cell catalysts: sulfonation of carbon-supported catalysts using 2-aminoethanesulfonic acid
Electrochemical and Solid-State Letters, 6(9), A171-A171 (2003)
Applied and environmental microbiology, 74(5), 1598-1612 (2008-01-15)
In order to cause disease, the food- and waterborne pathogen Campylobacter jejuni must face the extreme acidity of the host stomach as well as cope with pH fluctuations in the intestine. In the present study, C. jejuni NCTC 11168 was
Bioresource technology, 102(20), 9564-9570 (2011-08-23)
An industrial grade acidic crude palm oil (ACPO) pre-treatment process was carried out using ethanesulfonic acid (ESA) as a catalyst in the esterification reaction. ESA was used in different dosages to reduce free fatty acid (FFA) to a minimum level