安全性情報
8.14637
Sigma-Aldrich
Methanesulfonic acid
(70% solution in water) for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
有効性
1158 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-60 °C
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 69.0 - 71.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.350 - 1.360
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1