Merck
399388
Sigma-Aldrich
ギ酸
greener alternative
ACS reagent, ≥88%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
詳細
dilution test passes test
アッセイ
≥88%
形状
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
57 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.4% Acetic acid
蒸発残留物質
≤0.002%
APHA: ≤15
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
sulfite (SO32-): passes test
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
room temp
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
当社は、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、よりグリーンな代替製品をお客様にお届けすることをお約束いたします。この製品は、触媒作用を増強させた製品です。詳細については、ここをクリックしてください。
アプリケーション
鉄で促進されるアルデヒドのアルコールへの環境に優しい還元に用いられる還元剤。
アルデヒドの迅速で選択的な鉄触媒移動水素化。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F
引火点(℃)
48 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
399388-VAR:
399388-4X2.5L:
399388-12X100ML:
399388-4X100ML:
399388-5ML:
399388-2.5L:4548173939827
399388-100ML-G:
399388-6X500ML:
399388-BULK:
399388-100ML:4548173939810
399388-500ML:4548173939834
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
ギ酸 for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00264
ギ酸
ギ酸 for LC-MS LiChropur™
Supelco
5.33002
ギ酸
ギ酸 Suprapur®
Supelco
1.11670
ギ酸
Formic acid 90 % for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Supelco
1.10854
Formic acid 90 %
Pd-Cu/C electrocatalysts synthesized by one-pot polyol reduction toward formic acid oxidation: Structural characterization and electrocatalytic performance.
Wang L, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 40(4), 1726-1734 (2015)
Modification of Pd for formic acid decomposition by support grafted functional groups.
Jones S, et al.
Catalysis, Structure & Reactivity, 1(1), 19-24 (2015)
Carbon dioxide as a raw material: the synthesis of formic acid and its derivatives from CO2.
Leitner W.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 34(20), 2207-2221 (1995)
Advances in Direct Formic Acid Fuel Cells: Fabrication of Efficient Ir/Pd Nanocatalysts for Formic Acid Electro-Oxidation.
Al-Akraa IM, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 10, 3282-3290 (2015)
T Kitamoto et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 57(2), 230-236 (1987-08-01)
The purpose of this study was to design a method by which immunoperoxidase staining can be applied to formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections to demonstrate amyloid deposits in cerebral and systemic amyloidotic tissues. We used anti-prion protein, anti-beta-protein, anti-amyloid A, and